Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSH 1300 mit B500-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
5510.00 € - 13380.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17398149
|
Nabertherm™
RS152L3AN |
50 mm | 250 mm |
5510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318159
|
Nabertherm™
RS252L3AN |
50 mm | 500 mm |
6210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358159
|
Nabertherm™
RS322L3AN |
120 mm | 500 mm |
8080.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17398159
|
Nabertherm™
RS382L3AN |
80 mm | 500 mm |
7810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17338169
|
Nabertherm™
RS422L3AN |
120 mm | 750 mm |
10640.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17378169
|
Nabertherm™
RS472L3AN |
170 mm | 750 mm |
11830.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17318179
|
Nabertherm™
RS482L3AN |
80 mm | 750 mm |
10210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17358179
|
Nabertherm™
RS522L3AN |
120 mm | 1000 mm |
11720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17398179
|
Nabertherm™
RS572L3AN |
170 mm | 1000 mm |
13380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1300 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ S-Thermoelement
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang sind das Arbeitsrohr aus Material C 530 sowie Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- Schaltanlage und Steuerung in Ofengehäuse integriert
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
B500 | |
Bis zu 1300 °C |