Learn More
SR 11237, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | SR 11237 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 380.48 |
Reinheit (%) | >98% |