missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR 11237, Tocris Bioscience™

Catalog Number p-4817406
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146670-40-8
C24H28O4
380.484
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl-benzoic acid, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-1,3 dioxolan-2-yl-benzoic acid, d09yuq, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8,-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, sr hplc, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-di, 4-2-1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl
127019
4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C3(OCCO3)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)(C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146670-40-8
C24H28O4
380.484
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl-benzoic acid, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-1,3 dioxolan-2-yl-benzoic acid, d09yuq, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8,-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, sr hplc, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-di, 4-2-1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl
127019
4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C3(OCCO3)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)(C)C)C

Pan RXR agonist

Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
Chemischer Name oder Material SR 11237
Menge 10 mg
Formelmasse 380.48
Reinheit (%) >98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'