Learn More
SR1001, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16478367
Marke: Medchem Express HY13421
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
SR1001 is a selective RORα and RORγt inverse agonist with Kis 172 and 111 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SR1001
CAS 1335106-03-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H13F6N3O4S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 39 mg/mL (81.69 mM)
SMILES CC(NC1=NC(C)=C(S(=O)(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)=O)S1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 477.4
Formelmasse 477.4
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.