missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSE15206, MedChemExpress

Artikelnummer. 16435336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16435336 100 mg -
16493086 25 mg -
16484448 10 mg 10 Milligramm
16427177 5 mg -
16420767 50 mg -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16435336

Marke: Medchem Express HY111425

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.

SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SSE15206
CAS 1370046-40-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21N3O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (403.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(C2N(C(N)=S)N=C(C3=CC=CC=C3)C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 371.45
Formelmasse 371.45
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.