Learn More
SSE15206, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493086 25 mg -
16484448 10 mg 10 Milligramm
16435336 100 mg -
16427177 5 mg -
16420767 50 mg -
5 options
Artikelnummer. 16493086
Marke: Medchem Express HY111425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
SSE15206 is a microtubule polymerization inhibitor (GI50 = 197 nM in HCT116 cells) that overcomes multidrug resistance. Causes aberrant mitosis resulting in G2/M arrest due to incomplete spindle formation in cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SSE15206
CAS 1370046-40-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21N3O3S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (403.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(C2N(C(N)=S)N=C(C3=CC=CC=C3)C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 371.45
Formelmasse 371.45
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death