Learn More
Restek™ Stabilwax™ Capillary Columns
Polyethylene glycol phase resists damage from oxygen or moisture
Marke:  Restek™ 10642
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10486701
  • 1654.07 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High thermal stability and inertness
  • Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
  • Include individual test chromatogram
FAMEs, Flavors, Acids, Essential oils, Amines, Solvents, Xylene isomers, BTEX
Spezifikation
Spezifikation
0.32 mm
Carbowax™ Polymer
FAMEs Analysis, Flavor Compounds Analysis, Essential Oils, Solvents Analysis, Xylene Isomers Analysis
40°C to 250/260°C
60 m
Polar
G14, G15, G16, G20, G39
Stabilwax™
0.5 μm
0.5 μm
Stainless Steel
Fused Silica