Learn More
Restek™ Stabilwax™ Capillary Columns
Polyethylene glycol phase resists damage from oxygen or moisture
884.51 € - 1654.07 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Stabilwax™ |
---|---|
USP-Typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Carbowax™ Polymer |
Material | Stainless Steel |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12931809
|
Restek™
10623 |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
884.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10486701
|
Restek™
10642 |
0.32 mm | 0.5 μm | 60 m |
1654.07 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12921899
|
Restek™
10655 |
0.53 mm | 1 μm | 30 m |
1059.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- High thermal stability and inertness
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Flavors, Acids, Essential oils, Amines, Solvents, Xylene isomers, BTEX
Spezifikation
Stabilwax™ | |
Carbowax™ Polymer | |
Polar |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
Stainless Steel | |
Fused Silica |