Learn More
Stachyose tetrahydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Stachyose tetrahydrate, a functional oligosaccharide, acts as a prebiotic. Stachyose tetrahydrate can prevent indirectly colon cancer cell growth by promoting the proliferation of probiotics or producing beneficial materials in the intestine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Stachyose tetrahydrate |
| CAS | 10094-58-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H50O25 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (338.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (135.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO[C@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO.O.O.O.O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 738.64 |
| Formelmasse | 738.64 |
| Mehr anzeigen |