Learn More
RUBIS Pinzette zur Handhabung von Wafern, ESD-sicher
Pinzette zur Handhabung von Wafern - antimagnetisch/säurebeständiger Edelstahl, gezahnter Griff
Marke: RUBIS 43LB4PEEK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- PEEK-Kunststoffspitzen
- ESD-sicher
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Spezifikation
PEEK-Spitze | |
5.31 in. | |
135 mm | |
Je 1 | |
Spannmuffe |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 4 in. Handling | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Pinzette zur Handhabung von Wafern | |
13 mm |