Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Grant Instruments™ Edelstahldeckel für Grant Rührwasserbäder ist für den kontinuierlichen Dauerbetrieb mit erhitztem Wasser über 90 °C konzipiert.
286.20 € - 492.90 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15162625
|
Grant Instruments™
LST26 |
Tanks ST18, ST26 |
375.24 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15152625
|
Grant Instruments™
LST12 |
Tank ST12 |
286.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15172625
|
Grant Instruments™
LST38 |
Tank ST38 |
492.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden.Der Grant Instruments™ Edelstahldeckel für Grant Rührwasserbäder ist für den kontinuierlichen Dauerbetrieb mit erhitztem Wasser über 90 °C konzipiert.
- Edelstahl-Ausführung
- Giebelige Ausführung mit Kunststoffgriff
- Für die Verwendung mit Grant Rührwasserbädern und Heizthermostaten
- Verhindert das Entweichen von Wärme
- Reduziert die Kontamination von Proben
- Für den Dauerbetrieb mit Wasser über 90 °C.
Spezifikation
Edelstahl |