missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Metallschale aus Edelstahl

Das Kartell™ Metalltablett aus Edelstahl eignet sich für die Histologie. Es besteht aus Edelstahl für die einfache Entfernung von Paraffin, sodass die Probe exakter im Paraffin platziert werden kann.

Marke:  Kartell™ 0292400

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10316211

  • 66.75 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Entwickelt für die einfache Entfernung von Paraffineinschlüssen
  • Ermöglicht eine präzise Positionierung der Probe im Paraffin
  • Für die Histologie
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Zulassung
Spezifikation

Spezifikation

7 x 7 mm innen
11,6 mm (außen)
Edelstahl
35 mm (außen), 7 mm (innen)
Rechteckig
52 x 35 x 11,6 mm
52 mm (außen), 7 mm (innen)
Biopsie-Tablett
10 St./Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote