Learn More
Kartell™ Metallschale aus Edelstahl
Das Kartell™ Metalltablett aus Edelstahl eignet sich für die Histologie. Es besteht aus Edelstahl für die einfache Entfernung von Paraffin, sodass die Probe exakter im Paraffin platziert werden kann.
60.50 € - 66.75 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10142761
|
Kartell™
0292300 |
11 mm (außen) | 23 x 36 mm innen | Tablett |
60.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10316211
|
Kartell™
0292400 |
11,6 mm (außen) | 7 x 7 mm innen | Biopsie-Tablett |
66.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entwickelt für die einfache Entfernung von Paraffineinschlüssen
- Ermöglicht eine präzise Positionierung der Probe im Paraffin
- Für die Histologie
- CE-Kennzeichnung
- IVD-Zulassung
Spezifikation
Edelstahl | |
10 St./Packung | |
Rechteckig |