Learn More
Cole-Parmer™ Rührerwellen aus Edelstahl
Mischerwelle aus Edelstahl 316.
Marke: Cole-Parmer™ 04552-35
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verlängerungsstangen aus Edelstahl 316
- Alle Wellen mit einem Durchm. von 9,5 mm (3⁄8 in.) sind an einem Ende bearbeitet zur Aufnahme eines Propellers mit einem Bohrungsdurchmesser von 8 mm (5⁄16 in.)
Spezifikation
9.525 mm | |
457.2 mm | |
Rührerwelle |
9,5 mm | |
Je 1 | |
Edelstahl |