Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Wellen aus Edelstahl
Mischerwelle aus Edelstahl 316.
Marke: Cole-Parmer™ 04366-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Abmessungen: 10 mm x 500 mm (Durchmesser x Länge)
- Nur mit separat aufgeführten Propellern verwenden
Spezifikation
0.25 mm | |
304.8 mm | |
Rührerschaft |
Verlängerungsstäbe und Manschetten erhöhen die Schaftlänge | |
Je 1 | |
Edelstahl |