Learn More
Bochem™ Petrischale aus Edelstahl
Bochem™ Petrischale aus Edelstahl, einschließlich Deckel aus Edelstahl.
18.10 € - 25.10 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15861677
|
Bochem™
8635 |
60 mm |
25.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15871677
|
Bochem™
8637 |
90 mm |
18.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15881677
|
Bochem™
8638 |
20 mm |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit Deckel
Spezifikation
20 mm |