Learn More
RETSCH Sieben Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm
170.00 € - 178.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10025111
|
RETSCH
60.322.000125 |
125 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10106751
|
RETSCH
60.322.000180 |
180 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10640302
|
RETSCH
60.322.001000 |
1mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10269121
|
RETSCH
60.322.000355 |
355 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10477581
|
RETSCH
60.322.000250 |
250 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10729902
|
RETSCH
60.322.000500 |
500 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10370432
|
RETSCH
60.322.000630 |
630 μm |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10428931
|
RETSCH
60.322.000710 |
710 μm |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10515082
|
RETSCH
60.322.000090 |
90 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10574692
|
RETSCH
60.322.000063 |
63 μm |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
200mm | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
ISO 3310 und ASTM E 11 |
Edelstahl | |
Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Analysesieb | |
25mm |