Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE23054
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.45000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15220644
  • 107.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
7 x 3
Edelstahl
422 x 139 x 252 mm
Boxen (21)
Tiefkühlschränke
32 mm (Box)