missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
96.55 € - 121.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15200644
|
Tenak™
TE23050 |
Boxen (15) | 5 x 3 |
96.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15200654
|
Tenak™
TE23080 |
Boxen (25) | 5 x 5 |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15210644
|
Tenak™
TE23052 |
Boxen (18) | 6 x 3 |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15210654
|
Tenak™
TE23082 |
Boxen (30) | 6 x 5 |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220644
|
Tenak™
TE23054 |
Boxen (21) | 7 x 3 |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220654
|
Tenak™
TE23084 |
Boxen (35) | 7 x 5 |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15230644
|
Tenak™
TE23056 |
Boxen (24) | 8 x 3 |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15230654
|
Tenak™
TE23086 |
Boxen (40) | 8 x 5 |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240644
|
Tenak™
TE23060 |
Boxen (20) | 5 x 4 |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250644
|
Tenak™
TE23062 |
Boxen (24) | 6 x 4 |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260644
|
Tenak™
TE23064 |
Boxen (28) | 7 x 4 |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270644
|
Tenak™
TE23066 |
Boxen (32) | 8 x 4 |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15280644
|
Tenak™
TE23068 |
Boxen (36) | 9 x 4 |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15290644
|
Tenak™
TE23070 |
Boxen (40) | 10 x 4 |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
32 mm (Box) |