missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 32 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE23084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.90000kg
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
7 x 5 | |
Edelstahl | |
683 x 139 x 252 mm |
Boxen (35) | |
Tiefkühlschränke | |
32 mm (Box) |