missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 75 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE23182B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.29000kg
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
- Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Boxen (12) | |
Tiefkühlschränke | |
75 mm (Box) |
3 x 4 | |
Edelstahl | |
560 x 139 x 240 mm |