missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 75 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
123.00 € - 223.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15200684
|
Tenak™
TE23172B |
Boxen (9) | 3 x 3 |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15200694
|
Tenak™
TE23186B |
Boxen (20) | 5 x 4 |
218.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220684
|
Tenak™
TE23174B |
Boxen (12) | 4 x 3 |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220694
|
Tenak™
TE23190B |
Boxen (10) | 2 x 5 |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240684
|
Tenak™
TE23180B |
Boxen (8) | 2 x 4 |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240694
|
Tenak™
TE23192B |
Boxen (15) | 3 x 5 |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260674
|
Tenak™
TE23160B |
Boxen (6) | 3 x 2 |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260684
|
Tenak™
TE23182B |
Boxen (12) | 3 x 4 |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260694
|
Tenak™
TE23194B |
Boxen (20) | 4 x 5 |
223.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15280674
|
Tenak™
TE23170B |
Boxen (6) | 2 x 3 |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15280684
|
Tenak™
TE23184B |
Boxen (16) | 4 x 4 |
187.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
75 mm (Box) |