Learn More
STEAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20199-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16859714
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STEAP1 is predomitly expressed in prostate tissue, and is found to be upregulated in multiple cancer cell lines. The gene product is predicted to be a six-transmembrane protein, and was shown to be a cell surface antigen significantly expressed at cell-cell junctions.
Spezifikation
Spezifikation
STEAP1
Polyclonal
Unconjugated
STEAP1
Metalloreductase STEAP1, PRSS24, STEAP, STEAP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26872
-20°C
Liquid
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UHE8
STEAP1
STEAP1 Fusion Protein Ag14134