Learn More
STEAP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | STEAP1 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16859714
|
Proteintech
20199-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16849714
|
Proteintech
20199-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
STEAP1 is predomitly expressed in prostate tissue, and is found to be upregulated in multiple cancer cell lines. The gene product is predicted to be a six-transmembrane protein, and was shown to be a cell surface antigen significantly expressed at cell-cell junctions.Spezifikation
STEAP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UHE8 | |
26872 | |
STEAP1 Fusion Protein Ag14134 | |
Primary | |
-20°C | |
STEAP1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Metalloreductase STEAP1, PRSS24, STEAP, STEAP1 | |
STEAP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |