Learn More
Sonics Materials™ Gestufte Mikrospitze
Die robusten und zuverlässigen Mikrospitzen und Messfühler verstärken die Ultraschallenergie und übertragen diese in die Probe.
297.00 € - 369.00 €
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
10754793
|
Sonics Materials
630-0423 |
2 mm |
369.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10131492
|
Sonics Materials™
630-0435 |
6 mm |
297.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Mikrospitzensonden, 2 mm, 0.1 bis 5 ml
- Mikrospitzen und Sonden intensivieren und leiten die Ultraschallenergie in die Probe
- Spitzen mit kleinerem Durchmesser erzeugen eine stärkere Intensität der Kavitation, aber die freigesetzte Energie ist auf einen engeren und konzentrierteren Bereich beschränkt
- Umgekehrt erzeugen größere Spitzendurchmesser eine niedrigere Intensität, aber die Energie wird über einen größeren Bereich freigesetzt
- Je größer der Spitzendurchmesser, desto größer das zu verarbeitende Volumen, jedoch bei reduzierter Intensität
Specifications
Je 1 |