Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Rundboden-Röhrchen aus Kunststoff werden aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt.
73.90 € - 745.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Round Base Plastic Tubes |
---|---|
Material | Polystyrene |
Sterilität | Non-sterile |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11748868
|
Thermo Scientific™
RT15 |
0,6 mL | 1000 |
740.00 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13015723
|
Thermo Scientific™
RT20 |
1,0 mL | 1000 |
745.00 €
10000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12842863
|
Thermo Scientific™
30908 |
2.5 mL | 2500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11708988
|
Thermo Scientific™
RT25 |
2.7 mL | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11778908
|
Thermo Scientific™
RT30 |
4.9 mL | 250 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12852863
|
Thermo Scientific™
30932 |
11,0 mL | 1500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runde Kunststoffröhrchen aus nichtrecyceltem Polystyrol werden nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Geeignet für Proben von 0.6 bis 11 ml
- Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Round Base Plastic Tubes | |
Polystyrene | |
Non-sterile |