Learn More
Ratiolab™ Sterilisieren der Pipettenbox
Pipettenboxen aus Aluminium mit optimierter, einfacher Handhabung für Routinearbeiten im Labor.
Marke: Ratiolab™ 3170305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- Autoklavieren: neue Konstruktion garantiert den Eintritt von Dampf in den Behälter und optimiert den Prozess
- Öffnen und Schließen: Die weiche Gleitleistung des oberen Teils auf dem unteren Teil erleichtert das Arbeiten
- Unter- und Oberteil sind unten mit einer Silikonschicht als Stoßdämpfer versehen, um die Glaswaren vor Splitterbildung zu schützen
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Sterilisieren der Pipettenbox | |
Glaselemente wie Pipetten und Stäbe | |
235 bis 305 mm |
Aluminium | |
Autoklavieren und Lagerung | |
Je 1 |