Learn More
Ratiolab™ Sterilisieren der Pipettenbox
Pipettenboxen aus Aluminium mit optimierter, einfacher Handhabung für Routinearbeiten im Labor.
Marke:  Ratiolab™ 3170385
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884398
  • 45.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavieren: neue Konstruktion garantiert den Eintritt von Dampf in den Behälter und optimiert den Prozess
  • Öffnen und Schließen: Die weiche Gleitleistung des oberen Teils auf dem unteren Teil erleichtert das Arbeiten
  • Unter- und Oberteil sind unten mit einer Silikonschicht als Stoßdämpfer versehen, um die Glaswaren vor Splitterbildung zu schützen
  • Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Sterilisieren der Pipettenbox
Glaselemente wie Pipetten und Stäbe
315-385 mm
Aluminium
Autoklavieren und Lagerung