Learn More
Ratiolab™ Sterilisieren der Pipettenbox
Pipettenboxen aus Aluminium mit optimierter, einfacher Handhabung für Routinearbeiten im Labor.
Marke:  Ratiolab™ 3170200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896886
  • 62.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Autoklavieren: neue Konstruktion garantiert den Eintritt von Dampf in den Behälter und optimiert den Prozess
  • Öffnen und Schließen: Die weiche Gleitleistung des oberen Teils auf dem unteren Teil erleichtert das Arbeiten
  • Unter- und Oberteil sind unten mit einer Silikonschicht als Stoßdämpfer versehen, um die Glaswaren vor Splitterbildung zu schützen
  • Individuelle Bereitstellung
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Sterilisieren der Pipettenbox
Glaselemente wie Pipetten und Stäbe
160 bis 200 mm
Aluminium
Autoklavieren und Lagerung
Je 1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers