Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Probenehmer mit einem Schlitz
Entwickelt für die Entnahme einer 50-ml-Probe aus dem Schlitz nahe der Spitze des Probenehmers. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit einem Schlitz eignet sich ideal für die Entnahme einer Einzelprobe aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8069H-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.07000kg
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Probenehmer mit Schlitz | |
20 pro Packung | |
Unsteril | |
620 mm |
HDPE | |
50 ml | |
26 mm |