Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Probenehmer mit einem Schlitz
Entwickelt für die Entnahme einer 50-ml-Probe aus dem Schlitz nahe der Spitze des Probenehmers. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit einem Schlitz eignet sich ideal für die Entnahme einer Einzelprobe aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8069H-500S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889451
  • 192.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer mit Schlitz
20 pro Packung
Steril
620 mm
HDPE
50 ml
26 mm