Learn More
STF-118804, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498077
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498077 5 mg 5 Milligramm
16485986 100 mg 100 Milligramm
16441557 50 mg -
16425368 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498077 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY128085mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material STF-118804
CAS 894187-61-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H23N3O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 461.53
Formelmasse 461.53
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death