Learn More
Kartell™ Rührstäbchen mit Mittelring
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen. Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
Marque: Kartell™ 0079400
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Description
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen.Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
- Abgewinkelte Oberflächen erzeugen hohe Verwirbelungen auch bei geringer Geschwindigkeit
- Für Behälter mit unregelmäßigem Boden
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche
- Für Lebensmittel geeignet
Spécification
7.78 mm | |
Magnet PTFE-beschichtet | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
PTFE | |
Rührstab | |
10/Pckg. | |
50.40 mm |