Learn More
Kartell™ Rührstäbchen mit Mittelring
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen. Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
53.25 € - 132.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Beschreibung | Magnet PTFE-beschichtet |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10274281
|
Kartell™
0078800 |
6.53 mm | 35.48 mm |
53.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10498832
|
Kartell™
0079900 |
9.22 mm | 70.78 mm |
132.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10419782
|
Kartell™
0079400 |
7.78 mm | 50.40 mm |
74.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10506391
|
Kartell™
0079700 |
9.39 mm | 60 mm |
106.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit einem Rührstab mit mehrkantiger Oberfläche können Sie selbst bei niedriger Drehzahl starke Turbulenzen erzeugen.Der Kartell™ Magnetrührstab mit Drehring verfügt über eine kleiner Kontaktfläche und ermöglicht eine optimale Rührstabpositionierung.
- Abgewinkelte Oberflächen erzeugen hohe Verwirbelungen auch bei geringer Geschwindigkeit
- Für Behälter mit unregelmäßigem Boden
- Der Mittelring reduziert die Kontaktfläche
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Weiß | |
Magnet PTFE-beschichtet | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
10/Pckg. |