Learn More
Thermo Scientific™ Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Thermo Scientific™ PV4442
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10523143
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • A serine/threonine kinase that functions in signal transduction pathways and transcriptional regulation
Spezifikation
Spezifikation
NP_003682
38.7 kDa
STK16 (PKL12), MPSK, TSF1
Human
His Tag
Ser/Thr Kinases: Other
Baculovirus
Full Length
Drug Development
Kinase Assay
1 mg
NAK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Frozen