missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
Human STK16 (PKL12), His Tag Recombinant Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003682 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 38.7 kDa |
Gen-Alias | STK16 (PKL12), MPSK, TSF1 |
Kinase-Familie | NAK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11575006
|
Thermo Scientific™
PV4311 |
10μg |
634.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10523143
|
Thermo Scientific™
PV4442 |
1 mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
STK16 (PKL12) is a serine⁄threonine kinase that functions in signal transduction pathways and transcriptional regulation.Spezifikation
NP_003682 | |
38.7 kDa | |
NAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
STK16 (PKL12), MPSK, TSF1 | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |