Learn More
Invitrogen™ STK23 (MSSK1) Recombinant Human Protein
STK23 (MSSK1) is also known as SRPK3.
Marke:  Invitrogen™ PV4198
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10611355
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK23 (MSSK1) is a muscle-specific member of the SRPKs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_055185
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
STK23 (MSSK1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
86.5kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SRPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus