missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ STK23 (MSSK1) Recombinant Human Protein
STK23 (MSSK1) is also known as SRPK3.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_055185 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 86.5kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408543
|
Invitrogen™
PR7207A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10611355
|
Invitrogen™
PV4198 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
STK23 (MSSK1) is a muscle-specific member of the SRPKs.
Spezifikation
NP_055185 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
SRPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
86.5kDa | |
RUO - research use only | |
STK23 (MSSK1) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |