Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Schnappstopfen
Artikelnummer. p-7122719 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grau
Rot
Material:
Chlorbutylkautschuk
Naturkautschuk
Durchmesser (metrisch):
13 mm
20 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Material Durchmesser (metrisch) unitSize
12492621 Rot Naturkautschuk 13 mm 1000 Stück
11571105 Grau Chlorbutylkautschuk 20 mm -
12402641 Rot Naturkautschuk 20 mm 1000 Stück
3 options
Artikelnummer. 12492621
Marke: DWK Life Sciences 224100080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet luftdichte Abdeckungen
  • Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
  • Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1,3 cm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0,7 cm Innendurchmesser, 1,3 cm Außendurchmesser
Härte 40 Durometer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen