Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ TACS Agarose
50 %-ige Suspension für Traceless Affinty Cell Selection und Exosomisolierung
132.00 € - 935.00 €
Spezifikation
Bindungsvermögen | Biotin-Bindungsvermögen >40 nmol/ml Harz |
---|---|
Zusammensetzung | 50 %-ige Suspension in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid |
Support-Typ | Quervernetzte Agarose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Packen von Schwerkraftflusssäulen für Affinitätschromatographiezellen oder die Exosomisolation |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17247750
|
IBA Lifesciences
6-6350-002 |
4 mL |
132.00 €
4 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17257750
|
IBA Lifesciences
6-6350-010 |
20 mL |
411.00 €
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17267750
|
IBA Lifesciences
6-6350-025 |
50 ml |
935.00 €
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™ TACS Agaroseenthält mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™beschichtete Agarose-Makrobeads.
- Eine spezielle Vernetzung ermöglicht den Einsatz für Zellisolierungs- und Depletionsansätze.
- Wurde für die säulenbasierte Traceless Affinity Cell Selection (Fab-TACS™/Nano-TACS™) entwickelt.
- Bei diesem Ansatz werden zu Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) oder Nanokörpern (Nano-Streps) fusionierte Fab-Fragmente an Strep-Tactin™ auf der Agarosematrix gebunden.
- Nach der spezifischen Erfassung von Zellen werden Fab-/Nano-Streps durch Zugabe von Biotin aus der Strep-Taktin™-Agarose freigesetzt.
- Auf diese Weise sind die eluierten Zellen für weitere nachgelagerte Anwendungen bereit.
- Das gleiche Prinzip gilt für die Exosomisolierung (Fab-TACS™ für Exosome)
- Alternativ zu Fab-Streps/Nano-Streps lassen sich Twin-Strep-markierte, dethiobiotinylierte oder biotinylierte Antikörpern an dieses Harz binden (irreversible Bindung).
- Dadurch eignet sich Strep-Tactin™ TACS Agarose auch für die negative Zellselektion bzw. Depletion.
- Die Suspension kann zum Packen von Schwerkraft-Durchflusssäulen verwendet werden, da das Harz für die Säulenaffinitätschromatographie optimiert ist.
- Zum Packen einer Säule mit 1 ml Harzbettvolumen sind 2 ml 50 %-ige Suspension erforderlich.
Spezifikation
Biotin-Bindungsvermögen >40 nmol/ml Harz | |
50 %-ige Suspension in Puffer, pH-Wert 8: 100 mM Tris-HCl, pH-Wert 8,0, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 0,01 % Natriumazid | |
Quervernetzte Agarose | |
Zum Packen von Schwerkraftflusssäulen für Affinitätschromatographiezellen oder die Exosomisolation |
For Research Use Only.