Learn More
Cytiva StrepTactin™ Sepharose™ Hochleistungsmedium
Milde Reinigungsbedingungen erhalten die Antigenität und Funktion. Cytiva StrepTactin Sepharose Hochleistungsmedien werden für die robuste, hochauflösende Aufreinigung von Strep II-markierten Proteinen verwendet.
Marke: Cytiva 28-9355-99
Weitere Details : CAS : 79-06-1 Netto-Gewicht : 0.06200kg
Beschreibung
- Medium mit hohem Bindungsvermögen für hohes Auftrennungsvermögen, punktgenaue Peaks und reproduzierbare Aufreinigungen
- Physiologische Bedingungen und eine sanfte Elution erhalten die Aktivität des Zielproteins
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Leicht hochzuskalieren und einfach mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
- Kann bequem mit einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
- Matrix: feste, hochvernetzte 6 %ige Agarose
- Durchschn. Partikelgröße: 34μm
- Dynamische Bindungskapazität (Proteinabhängig): ca:. 6 mg Strep(II)-getaggtes Protein/ml Medium
- Kompatibilität: stabil bei allen herkömmlich verwendeten Puffern, 0.5 M NaOH (Regenerierung und Reinigung), Reduktionsmitteln, Vergällungsmitteln und Reinigungsmitteln
- pH-Stabilität: >7
Spezifikation
StrepTactin Sepharose HP Medium | |
<300 cm/h | |
7 | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen zu hoher Reinheit in Konzentraten und kleinen Volumen mittels Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem |
10 ml | |
StrepTactin (∼5 mg StrepTactin/ml Medium) | |
34μ m | |
2° bis 8 °C | |
Strep-Tactin Sepharose |
Sicherheit und Handhabung
- StrepTactin Sepharose High Performance, 10 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol