Learn More
Cytiva StrepTactin™ Sepharose™ Hochleistungsmedium
Milde Reinigungsbedingungen erhalten die Antigenität und Funktion. Cytiva StrepTactin Sepharose Hochleistungsmedien werden für die robuste, hochauflösende Aufreinigung von Strep II-markierten Proteinen verwendet.
693.24 € - 3083.04 €
Spezifikation
Produkttyp | StrepTactin Sepharose HP Medium |
---|---|
Flussrate | 300 cm/h |
Ligandentyp | StrepTactin (∼5 mg StrepTactin/ml Medium) |
pH-Bereich | 7 |
Partikelgröße | 34 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10762827
|
Cytiva
28-9356-00 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10636895
|
Cytiva
28-9355-99 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Medium mit hoher Bindungskapazität liefert eine hohe Auflösung, scharfe, konzentrierte Peaks und reproduzierbare Aufreinigungen
- Physiologische Bedingungen und schonend durchgeführte Elution erhalten die Aktivität des Zielproteins
- Mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
- Einfache Skalierung und einfache Regeneration mit 0.5 M NaOH
- Bequeme Verwendung mit Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Matrix: starres, stark quervernetzte 6 % Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Dynamische Bindungskapazität (proteinabhängig): ca. 6 mg Strep(II)-markiertes Protein/ml-Medium
- Kompatibilität: Stabil in allen gängigen Puffern, 0.5 M NaOH (Regeneration und Reinigung), Reduktionsmitteln, Denaturierungsmitteln und Detergenzien
- pH-Stabilität: >7
Spezifikation
StrepTactin Sepharose HP Medium | |
StrepTactin (∼5 mg StrepTactin/ml Medium) | |
34 μm | |
2 bis 8 °C | |
Strep-Tactin Sepharose |
300 cm/h | |
7 | |
6% hochvernetzte Agarose | |
Aufreinigung von Strep(II)-markierten rekombinanten Proteinen zu hoher Reinheit in Konzentraten und kleinen Volumen mittels Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem |