Learn More
BD Streptavidin, PE-CF594
Entwickelt als bessere Alternative zu PE-Texas Red für die Durchflusszytometrie
Marke:  BD 562318
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00810kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15801819
  • 240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Streptavidin wird an BD Horizon PE-CF594 konjugiert, das exklusiv von BD Biosciences als bessere Alternative zu PE-Texas Red entwickelt wurde. PE-CF594 erregt und emittiert bei ähnlichen Wellenlängen wie PE-Texas Red, weist jedoch verbesserte Helligkeits- und Spektraleigenschaften auf. Da PE maximale Absorptionsspitzen bei 496 nm und 564 nm aufweist, kann PE-CF594 durch die blauen (488 nm), grünen (532 nm) und gelbgrünen (561 nm) Laser angeregt werden und kann mit demselben Filtersatz wie PE-Texas Red (z. B.610/20 nm-Filter) nachgewiesen werden.
Spezifikation
Spezifikation
0,2 mg/mL
25μ g
Durchflusszytometrie
Gehäuse PE-CF594
4 °C