Learn More
BD Streptavidin, PE-CF594
Entwickelt als bessere Alternative zu PE-Texas Red für die Durchflusszytometrie
240.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Konzentration | 0,2 mg/mL |
---|---|
Konjugat | Gehäuse PE-CF594 |
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15801819
|
BD
562318 |
25μ g |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15861779
|
BD
562284 |
0,1 mg |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Streptavidin wird an BD Horizon PE-CF594 konjugiert, das exklusiv von BD Biosciences als bessere Alternative zu PE-Texas Red entwickelt wurde. PE-CF594 erregt und emittiert bei ähnlichen Wellenlängen wie PE-Texas Red, weist jedoch verbesserte Helligkeits- und Spektraleigenschaften auf. Da PE maximale Absorptionsspitzen bei 496 nm und 564 nm aufweist, kann PE-CF594 durch die blauen (488 nm), grünen (532 nm) und gelbgrünen (561 nm) Laser angeregt werden und kann mit demselben Filtersatz wie PE-Texas Red (z. B.610/20 nm-Filter) nachgewiesen werden.
Spezifikation
0,2 mg/mL | |
Gehäuse PE-CF594 | |
4 °C | |
Durchflusszytometrie |