Learn More
Techne™ Stuart™ 96-Well PCR-Platten mit Rahmen
207.00 € - 253.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Anzahl pro Packung | 25 |
Profil | Niedrig |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13048523
|
Techne™
16210-30 |
Schwarz |
253.00 €
25 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13038523
|
Techne™
10125-26 |
Durchsichtig |
250.00 €
25 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
13058523
|
Techne™
16210-31 |
Weiß |
207.00 €
25 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Spezifikation
Standard | |
96 | |
Niedrig |
8 x 12 | |
25 | |
25/Packung |