Learn More
Fisherbrand™ SUB-GEL Horizontale PROMO Gel-Tanks zu Lehrzwecken
Die SUB-GEL Gel-Tanks zu Lehrzwecken eignen sich ideal für die Demonstration der horizontalen Gelelektrophorese. Die Ausführung mit nur einem Geltank und einem Netzteil hilft Lehrern dabei, vielen Schülern die horizontale Gelelektrophorese vorzuführen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hochwertige Spritzguss-Konstruktion
- Auslauffreie ‘Plug-and-Go’-Gießdämme
- UV-transparente Geltabletts
- Höhenverstellbare Kämme
- Geringe Gel- und Puffervolumina
- Elektroden im Kassettenstil - schwer zu brechen und leicht zu wechseln
- Jeder Tank ist mit oder ohne Netzteil erhältlich
Spezifikation
Zwölf x 8 Proben, 1 mm MC (2 Kämme pro Gel) | |
Anwendungen: Bildung – ideal zur Demonstration der horizontalen Gelelektrophorese im Unterricht, Elektrophorese von Minigelen mit hohem Durchsatz | |
7 x 7 cm (2.7 x 2.7 in.) | |
96 Proben mit standardmäßiger Kamm-Option, 196 Proben mit optionalen 16 Probenkämmen | |
39.5 x 23 x 9 cm (15.5 x 9 x 3.5in.) |
Maximaler Geldurchsatz: Sechs 70 mm x 70 mm Minigele | |
6X Mini Klassenzimmer-Arbeitsstation | |
Vier SUB-GEL 6X Mini-Einheiten (Kat. Nr. 15321357) und Stromversorgung (Kat. Nr. 12613546) | |
1200 ml |