Learn More
Abnova™ SUB1 (Human) Recombinant Protein
Human SUB1 partial ORF ( AAH09610.1, 32 a.a. - 124 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH09610.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10923 |
Name | SUB1 homolog (S. cerevisiae) |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185862
|
Abnova™
H00010923-Q01.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16195862
|
Abnova™
H00010923-Q01.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: APEKPVKKQKTGETSRALSSSKQSSSSRDDNMFQIGKMRYVSVRDFKGKVLIDIREYWMDPEGEMKPGRKGISLNPEQWSQLKEQISDIDDAV
Spezifikation
AAH09610.1 | |
SUB1 homolog (S. cerevisiae) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
MGC102747, P15, PC4, p14 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
10923 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SUB1 | |
GST |