Learn More
Succinylsulfathiazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418516
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16418516 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418516 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0921
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinylsulfathiazole
CAS 116-43-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H13N3O5S2
Menge 100 mg
Synonym Succinylsulphathiazole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (281.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CS2)=O)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 355.39
Formelmasse 355.39
Reinheit (%) 98.31%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation