Learn More
Sulfamethoxypyridazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468746
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468746 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1387
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Sulfamethoxypyridazine is a long-acting sulfonamide antibiotic, for treatment of Dermatitis herpetiformis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N4O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 42 mg/mL (149.84 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(OC)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
Formelmasse 280.3
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation