Learn More
Sulfanilamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488428
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488428 10 g
16400848 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488428 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0242
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Sulfanilamide is a competitive inhibitor for bacterial enzyme dihydropteroate synthetase with IC50 of 320 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 10 g
Synonym Sulphanilamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (580.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (58.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation